Orders LinkContactUsLinkComponent
eXtreme/FV® Filter Vials
Dodavatel:   THOMSON INSTRUMENT
eXtreme/FV® Filter Vials
Dodavatel:  THOMSON INSTRUMENT
Certifikáty
eXtreme/FV® Filter Vials
eXtreme/FV® Filter Vials
12 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Thomson's filtration products are engineered and optimised to increase the efficiency of sample preparation without compromising the results.
Thomson eXtreme/FV® Filter vials offer tiered filtration, and are designed to speed up sample prep and analysis on particulate laden samples. Save on costly repairs and service issues while eliminating multiple syringe filters, syringes, HPLC vials, and HPLC caps. The eXtreme/FV® Filter Vials are easy to press down with hands or toggle press.
These filter vials are manufactured with attention to detail and high-grade quality to ensure performance at optimal levels. Filter vials find a wide variety of applications ranging from life sciences, drug discovery, monitoring, and analysis. They are universal for all different types of autosamplers, including UHPLC.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Membrána
    Velikost pórů
    Barva
    Dostupnost
    Price
  • THMS85530-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    2
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    Zelená
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 21 880,00 Kč
    21 880,00 Kč
    1 * 200 KS
       21 880,00 Kč
  • THMS85530-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    1
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    Zelená
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 54 610,00 Kč
    54 610,00 Kč
    1 * 500 KS
       54 610,00 Kč
  • THMS85540-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    11
    PTFE, Tiered filtration
    0,2 µm
    Modrá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 21 880,00 Kč
    21 880,00 Kč
    1 * 200 KS
       21 880,00 Kč
  • THMS85540-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    14
    PTFE, Tiered filtration
    0,45 µm
    Modrá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 54 610,00 Kč
    54 610,00 Kč
    1 * 500 KS
       54 610,00 Kč
  • THMS85541-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    5
    PVDF, Tiered filtration
    0,2 µm
    Žlutá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 21 880,00 Kč
    21 880,00 Kč
    1 * 200 KS
       21 880,00 Kč
  • THMS85541-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    7
    PVDF, Tiered filtration
    0,45 µm
    Žlutá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 54 610,00 Kč
    54 610,00 Kč
    1 * 500 KS
       54 610,00 Kč
  • THMS85538-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    4
    Nylon, Tiered filtration
    0,2 µm
    Černá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 21 880,00 Kč
    21 880,00 Kč
    1 * 200 KS
       21 880,00 Kč
  • THMS85538-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    9
    Nylon, Tiered filtration
    0,2 µm
    Černá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 54 610,00 Kč
    54 610,00 Kč
    1 * 500 KS
       54 610,00 Kč
  • THMS85539-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    13
    Nylon, Tiered filtration
    0,45 µm
    Růžová
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 21 880,00 Kč
    21 880,00 Kč
    1 * 200 KS
       21 880,00 Kč
  • THMS85539-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    10
    Nylon, Tiered filtration
    0,45 µm
    Růžová
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 54 610,00 Kč
    54 610,00 Kč
    1 * 500 KS
       54 610,00 Kč
  • THMS85535-200
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    6
    PES, Tiered filtration
    0,2 µm
    Šedá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 21 880,00 Kč
    21 880,00 Kč
    1 * 200 KS
       21 880,00 Kč
  • THMS85535-500
    eXtreme/FV® Filter vial
    eXtreme/FV® Filter vial
    12
    PES, Tiered filtration
    0,2 µm
    Šedá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 54 610,00 Kč
    54 610,00 Kč
    1 * 500 KS
       54 610,00 Kč