Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter Vial Toggle Press
Filter Vial Toggle Press
Filter vial toggle press
Katalogové číslo THMS35005
Dodavatel:   THOMSON INSTRUMENT
Filter Vial Toggle Press
Katalogové číslo THMS35005
Dodavatel:  THOMSON INSTRUMENT
Filter Vial Toggle Press
Filter Vial Toggle Press
Filter vial toggle press
Přejít na:
Price
14 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
The Thomson filter vial toggle press quickly depresses autosampler-ready filter vials.
  • Filter vial toggle press depresses five filter vials at one time
Specifikace
  • Popis:
    Filter vial toggle press