ContactUsLinkComponent
Brady® M510 Printer Kit with Vial Labels
Brady® M510 Printer Kit with Vial Labels
Dodavatel:  Brady
New Product
Certifikáty
undefined
Brady® M510 Printer Kit with Vial Labels
Dodavatel:  Brady
New Product
Specifikace
  • Catalog No:
  • BRDY324274
  • BRDY324273
  • Připojení:
  • USB
  • USB
  • Model:
  • M510
  • M510
  • Napájení:
  • EU plug
  • UK plug
  • Šířka tisku:
  • 36,58 mm (max.)
  • 36,58 mm (max.)
  • Šířka:
  • 38,10 mm (max, label/tape)
  • 38,10 mm (max, label/tape)
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together