ContactUsLinkComponent
Mag-Bind® Endo-free Plasmid Midi Kit
Mag-Bind® Endo-free Plasmid Midi Kit
Dodavatel:  OMEGA BIO-TEK
New Product
Certifikáty
undefined
Mag-Bind® Endo-free Plasmid Midi Kit
Dodavatel:  OMEGA BIO-TEK
New Product
Výprodej na omezený čas
Vybrané položky jsou momentálně ve výprodeji
Specifikace
  • Prep size:
    Scalable
  • Refine target molecule:
    Plasmid (endotoxin-free)
  • Sample type:
    Bacteria
  • Target molecule:
    DNA
  • Kompatibilita přístroje:
    MagBinder® Fit24 nucleic acid purification system