Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Fluorometer
VWR® Fluorometer
2, VWR® Fluorometer, 100 - 240 VAC, Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
Katalogové číslo VWRI210-000157.
Dodavatel:   VWR Collection
VWR® Fluorometer
Katalogové číslo VWRI210-000157.
Dodavatel:  VWR Collection
VWR® Fluorometer
VWR® Fluorometer
2, VWR® Fluorometer, 100 - 240 VAC, Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
Price
73 750,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
VWR® Fluorometer for quantitation of DNA, RNA, and Proteins. Compact with touch screen control panel. Compatible with VWR® quantitation kits and kits from leading suppliers.
Certifications:
Accessories information: VWR® High Sensitivity dsDNA Quantification kit (sold separately) provides an accurate method for quantitation of dsDNA samples when sensitivity is required. Vysoce selektivní pro dsDNA vs. RNA. Sada obsahuje koncentrované fluorescenční činidlo, ředicí pufr a standardy dsDNA. Detekční rozsah 0,1 až 120 ng.
VWR® 1X dsDNA Vysoce citlivá kvantifikační sada (prodává se samostatně) je navržena speciálně pro efektivní a přesnou kvantifikaci dsDNA. Předmíchaný pracovní roztok šetří čas přípravy. Sada je vysoce selektivní pro dsDNA oproti RNA a nabízí vynikající stabilitu, lineární dynamický rozsah a citlivost. Sada obsahuje předem namíchaný fluorescenční roztok a standardy dsDNA. Detekční rozsah 0,1 až 120 ng.
Souprava VWR® Broad Range dsDNA Quantification Kit (prodává se samostatně) poskytuje přesnou metodu pro kvantifikaci vzorků dsDNA pro široké spektrum množství DNA. Vysoce selektivní pro dsDNA vs. RNA. Sada obsahuje koncentrované fluorescenční činidlo, ředicí pufr a standardy dsDNA. Detekční rozsah 4 až 2000 ng.
Souprava VWR® 1X dsDNA Broad Range quantification Kit (prodává se samostatně) je navržena speciálně pro efektivní a přesnou kvantifikaci dsDNA. Předmíchaný pracovní roztok šetří čas přípravy. Sada je vysoce selektivní pro dsDNA oproti RNA a nabízí vynikající stabilitu, lineární dynamický rozsah a citlivost. Sada obsahuje předem namíchaný fluorescenční roztok a standardy dsDNA. Detekční rozsah 4 až 2000 ng.
Kvantifikační sada VWR® ssDNA (prodává se samostatně) je určena pro kvantifikaci oligonukleotidů nebo dlouhé ssDNA. Kontaminující proteiny a nukleotidy nejsou detekovány a neovlivňují výsledky. Souprava ssDNA také toleruje kontaminaci solemi, rozpouštědly a detergenty. Sada obsahuje koncentrované fluorescenční činidlo, ředicí pufr a standardy ssDNA. Detekční rozsah 1 až 200 ng.
Souprava VWR® High Sensitivity RNA quantification kit (prodává se samostatně) je vysoce selektivní pro RNA v přítomnosti DNA a toleruje běžné kontaminanty, jako jsou volné nukleotidy, soli, rozpouštědla, detergenty a proteiny. Sada obsahuje koncentrované fluorescenční činidlo, ředicí pufr a RNA standardy. Tato sada nabízí detekční rozsah 4 až 200 ng.
Souprava VWR® Broad Range RNA quantification kit (prodává se samostatně) je vysoce selektivní pro RNA v přítomnosti DNA a toleruje běžné kontaminanty, jako jsou volné nukleotidy, soli, rozpouštědla, detergenty a proteiny. Sada obsahuje koncentrované fluorescenční činidlo, ředicí pufr a RNA standardy. Tato sada nabízí detekční rozsah 10 až 1200 ng.
Opticky čiré mikrozkumavky (prodávají se samostatně) mají celkový objem 0,5 ml a jsou vybaveny zacvakávacím uzávěrem. Kompatibilní s fluorometrem VWR® a dalšími oblíbenými fluorometry.
Informace o dodávce:
Balení:
Upozornení:
Documents
Specifikace
  • Vlnová délka:
    Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
  • Popis:
    VWR® Fluorometer, 100 - 240 VAC
  • Sekvence:
    2
  • Rychlost skenování:
    ≤5 s/sample
  • Hmotnost:
    0,5 kg
  • Cat. No.:
    VWRI210-000157.
  • Zdroj světla:
    LED
  • Manipulace se vzorkem:
    1 (sample throughput)
  • Š×H×V:
    10,8×24,1×5,7 cm
  • Detektor:
    Silicon photomultiplier
  • Elektrické napětí:
    100 - 240 VAC
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • VWR® DS-DNA HS quant kit, 100 assays
    VWR® DS-DNA HS quant kit, 100 assays
    VWRI210-000159.
    3
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 Assays - 3 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • VWR® 1× ready-to-use DS-DNA hs quant kit, 100 assays
    VWR® 1× ready-to-use DS-DNA hs quant kit, 100 assays
    VWRI210-000160.
    4
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 Assays - 3 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • VWR® DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    VWR® DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    VWRI210-000161.
    5
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 Assays - 3 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • VWR® 1× ready-to-use DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    VWR® 1× ready-to-use DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    VWRI210-000162.
    6
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 Assays - 3 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • VWR® SS-DNA quant kit, 100 assays
    VWR® SS-DNA quant kit, 100 assays
    VWRI210-000163.
    7
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 Assays - 3 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • VWR® RNA HS quant kit, 100 assays
    VWR® RNA HS quant kit, 100 assays
    VWRI210-000164.
    8
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 Assays - 3 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • VWR® RNA BR quant kit, 100 assays
    VWR® RNA BR quant kit, 100 assays
    VWRI210-000165.
    9
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 Assays - 3 180,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • VWR® fluorometer tubes 0,5 ml, 250 per pack
    VWR® fluorometer tubes 0,5 ml, 250 per pack
    VWRI210-000166.
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS - 1 720,00 Kč