ContactUsLinkComponent
Digital Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 7
Digital Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 7
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Certifikáty
undefined
Digital Ceramic Magnetic Hotplate Stirrers, AREC 7
Dodavatel:  VELP SCIENTIFIC
New Product
Specifikace
  • Catalog No:
  • VELPF20500681
  • VELPSB20500681
  • VELPSA20500681
  • VELPSC20500681
  • Materiál desky:
  • Keramická
  • Keramická
  • Keramická
  • Keramická
  • Rozměr desky:
  • 180×180 mm
  • 180×180 mm
  • 180×180 mm
  • 180×180 mm
  • Š×H×V:
  • 200×340×100 mm
  • 200×340×100 mm
  • 200×340×100 mm
  • 200×340×100 mm
  • Rozsah teplot:
  • Ambient...550 °C
  • Ambient...550 °C
  • Ambient...550 °C
  • Ambient...550 °C
  • Příkon/výkon:
  • 800 W
  • 800 W
  • 800 W
  • 800 W
  • Hmotnost:
  • 3,5 kg
  • 3,5 kg
  • 3,5 kg
  • 3,5 kg