ContactUsLinkComponent
Temperature Data Loggers for Process Validation, EBI 12-T441, Ebro
Temperature Data Loggers for Process Validation, EBI 12-T441, Ebro
Dodavatel:  EBRO
Certifikáty
undefined
Temperature Data Loggers for Process Validation, EBI 12-T441, Ebro
Dodavatel:  EBRO
Specifikace
  • Catalog No:
  • EBRO1340-6629-EX
  • EBRO1340-6629
  • Model:
  • EBI 12-T441-EX
  • EBI 12-T441
  • Snímač:
  • PT1000, class A; Axial, 2 external temperature probe, bendable, Ø 1,5 mm, 500 mm
  • PT1000, class A; Axial, 2 external temperature probe, bendable, Ø 1,5 mm, 500 mm
  • Ochranná třída:
  • IP 68
  • IP 68
  • Intervaly záznamu:
  • 250 ms … 24 hrs.
  • 250 ms … 24 hrs.
  • Hmotnost:
  • 90 g
  • 90 g
  • Datová paměť - Počet odečtů:
  • 2×50.160
  • 2×50.160
  • Baterie:
  • Lithium, 2× BR1225A, 3 V user–replaceable
  • Lithium, 2× BR1225A, 3 V user–replaceable
Specifikace
Software and readout station