Water ≥99.9% tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS Methods, LiChrosolv®, Supelco®
Katalogové číslo SIAL1047351000
Dodavatel: Merck
New Product
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- EPA 533/537.1 Tested:Conforms
- UHPLC Gradient (at 210 nm):≤ 2 mAU
- Evaporation Residue:≤ 0.7 mg/l
- UHPLC Gradient (at 254 nm):≤ 0.5 mAU
- (PEG) Signal-to-Noise Ratio:≤50
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
:18,02 g/mol
Teplota pro skladování:Room Temperature
Číslo CAS:7732-18-5
Vzorec:H₂O
MDL číslo:MFCD00011332