Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Human Recombinant Lin28B (from E. coli)

Human Recombinant Lin28B (from E. coli)

1106
Katalogové číslo ABCAAB134596-10
Marketsource
Dodavatel:   Abcam
Human Recombinant Lin28B (from E. coli)
Katalogové číslo ABCAAB134596-10
Dodavatel:  Abcam
Marketsource
Číslo CAS:  
Human Recombinant Lin28B (from E. coli)
Human Recombinant Lin28B (from E. coli)

1106

Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
13 920,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 µG
Product Details & Documents

Recombinant Human Lin28B protein is a Human Full Length protein, in the 1 to 250 aa range, expressed in Escherichia coli, with >85% purity and suitable for SDS-PAGE, MS.

Upozornení: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.

Specifikace

Specifikace

  • Sekvence:
    1106
  • Zdroj:
    E. coli
  • Biologická aktivita:
    Standard
  • Čistota:
    >85%
  • Podmínky uskladnění:
    Store at –20 °C
  • Formulace:
    pH: 8, Constituents: 10% Glycerol (glycerin, glycerine), 1,17% Sodium chloride, 0,32% Tris HCl, 0,03% (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol
  • Druhy:
    Human
  • Cat. No.:
    ABCAAB134596-10
  • Transportní teplota:
    20
  • Testované aplikace:
    MS, SDS-PAGE
  • Koncentrace:
    0,25 mg/ml
  • Formulář:
    Liquid
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Název proteinu/peptidu:
    Lin28B
  • Proteinová synonyma:
    CSDD2|Protein lin-28 homolog B|Lin-28B
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Spojení:
    Unconjugated

Specifikace

Doporučení

Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".

V opačném případě obdržíte obecná doporučení.