ContactUsLinkComponent
96-Well Microplate Pack
96-Well Microplate Pack
Katalogové číslo ABCAAB210903-10
Dodavatel:  Abcam
undefined
96-Well Microplate Pack
Katalogové číslo ABCAAB210903-10
Dodavatel:  Abcam
Specifikace
  • Balené:
    10 pack
  • Popis:
    96-Well Microplate pack
  • Detekční metoda:
    Multiple steps
  • Skladovací teplota:
    +4 ℃
  • Profil jamky:
    Uncoated
Specifikace
O tomto produktu
96-Well Microplate Pack (ab210903) is part of the reagents, controls and accessories range. Abcam offers high-quality biological reagents and tools including antibodies, proteins, assays, cell lines and lysates.
Caution: RUO