ContactUsLinkComponent
Rat BMP-2 ELISA Kit
Rat BMP-2 ELISA Kit
Catalog # ABCAAB213900-96
Supplier:  Abcam
CAS Number:  
undefined
Rat BMP-2 ELISA Kit
Catalog # ABCAAB213900-96
Supplier:  Abcam
CAS Number:  
Specifications
  • Doba trvání testu:
    Multiple steps
  • Typ testu:
    Sandwich
  • Formát:
    Pre-coated
  • Cíl:
    BMP2
  • Popis:
    Rat BMP-2 ELISA kit
  • Detekční metoda:
    Colorimetric
  • Doba do výsledků:
    3 h 30 min
  • Detekční rozsah:
    31,2 - 2000 pg/ml
  • Skladovací teplota:
    4 °C
  • Citlivost:
    2 pg/ml
  • Regulační status:
    RUO
  • Testů v kitu:
    96 tests
Specifications
About this item
Rat BMP-2 ELISA kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Rat BMP-2 in Rat in Tissue, cell culture supernatant, Serum samples.