Orders LinkContactUsLinkComponent
Blocking Buffer 10X
Blocking Buffer 10X
Blocking buffer, uncoated, 10X, 50 ml
Katalogové číslo ABCAAB210904-50
Marketsource
Dodavatel:   Abcam
Blocking Buffer 10X
Katalogové číslo ABCAAB210904-50
Dodavatel:  Abcam
Marketsource
Číslo CAS:  
Blocking Buffer 10X
Blocking Buffer 10X
Blocking buffer, uncoated, 10X, 50 ml
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
4 470,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Blocking Buffer 10X is part of the reagents, controls and accessories range.
 : RUO.
Specifikace
Specifikace
  • Koncentrace:
    10X
  • Popis:
    Blocking buffer, uncoated
  • Objem:
    50 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB210904-50
  • Skladovací teplota:
    4 °C
Specifikace