ContactUsLinkComponent
Cyclic GMP ELISA Kit
Catalog # ABCAAB133026-96
Supplier:  Abcam
CAS Number:  
undefined
Cyclic GMP ELISA Kit
Catalog # ABCAAB133026-96
Supplier:  Abcam
CAS Number:  
Specifications
  • Doba trvání testu:
    Multiple steps
  • Typ testu:
    Competitive
  • Formát:
    Pre-coated
  • Cíl:
    cGMP
  • Popis:
    Cyclic GMP ELISA kit
  • Typ vzorku:
    Saliva, urine, plasma, cell culture supernatant, serum
  • Doba do výsledků:
    3 h 0 min
  • Skladovací teplota:
    4 °C
  • Regulační status:
    RUO
  • Testů v kitu:
    96 tests
Specifications
About this item
Cyclic GMP ELISA kit is a Competitive ELISA kit for the measurement of Cyclic GMP in Saliva, Urine, plasma, cell culture supernatant, Serum samples.