Mouse IL-2 ELISPOT Set
Katalogové číslo ABCAAB46623-480
Dodavatel: Abcam
Číslo CAS:
Specifikace
- Popis:Mouse IL-2 ELISPOT set
- Sekvence:1
- Reaktivita druhu:Mouse
- Typ vzorku:Suspension cells
- Skladovací teplota:4 °C
- Doba zpracování:Multiple steps
- Symbol antigenu:IL-2
- Typ produktu:Uncoated
- Testů v kitu:5×96 tests
Specifikace
O tomto produktu
Mouse IL-2 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.