Pig Fibrinogen ELISA Kit
Catalog # ABCAAB205090-96
Supplier: Abcam
CAS Number:
Specifications
- Doba trvání testu:Multiple steps
- Typ testu:Sandwich
- Formát:Pre-coated
- Cíl:Fibrinogen
- Popis:Pig Fibrinogen ELISA kit
- Typ vzorku:Citrate plasma, edta plasma, heparin plasma, serum
- Detekční metoda:Colorimetric
- Doba do výsledků:1 h 10 min
- Detekční rozsah:12,5 - 400 ng/ml
- Skladovací teplota:4 °C
- Citlivost:1,713 ng/ml
- Regulační status:RUO
- Testů v kitu:96 tests
Specifications
About this item
Pig Fibrinogen ELISA kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Pig Fibrinogen in Pig in Citrate plasma, EDTA plasma, heparin plasma, serum samples.