Human Complement C3b ELISA Kit
Human Complement C3b ELISA kit, 96 tests
Katalogové číslo ABCAAB195461-96
Dodavatel: Abcam
Přejít na:
Product Details & Documents
Human Complement C3b ELISA Kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human Complement C3b in Human in Cerebral Spinal Fluid, Saliva, Urine, Plasma, Milk, Serum samples.
Specifikace
Specifikace
- Popis:Human Complement C3b ELISA kit
- Testů v kitu:96 tests
- Cíl:C3 / C3b
- Primary antibody reactivity:Human
- Citlivost:67 pg/ml
- Typ vzorku:Cerebral Spinal Fluid, Saliva, Urine, Plasma, Milk, Serum
- Typ testu:Sandwich
- Detekční rozsah:0,3 - 1,1 ng/ml
- Cat. No.:ABCAAB195461-96
- Doba trvání testu:Multiple steps
- Detekční metoda:Colorimetric
- Doba do výsledků:4 h 0 min
- Formát:Pre-coated
- Skladovací teplota:+4 °C
- Regulační status:RUO