Orders LinkContactUsLinkComponent
Streptavidin-HRP Solution
Streptavidin-HRP Solution
Streptavidin-HRP solution, 110 µl
Katalogové číslo ABCAAB210901-110
Marketsource
Dodavatel:   Abcam
Streptavidin-HRP Solution
Katalogové číslo ABCAAB210901-110
Dodavatel:  Abcam
Marketsource
Číslo CAS:  
Streptavidin-HRP Solution
Streptavidin-HRP Solution
Streptavidin-HRP solution, 110 µl
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 630,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 110 µl
Product Details & Documents
Streptavidin-HRP Solution (ab210901) is part of the reagents, controls and accessories range. Abcam offers high-quality biological reagents and tools including antibodies, proteins, assays, cell lines and lysates.
Certifications: RUO
Specifikace
Specifikace
  • Popis:
    Streptavidin-HRP solution
  • Velikost:
    110 µl
  • Cat. No.:
    ABCAAB210901-110
  • Skladovací teplota:
    4 °C
Specifikace