unipur Carbon FT Assembly Gloves, 60587 Series
Supplier: UVEX
Certificates
About this item
The unipur carbon FT glove is suited to precision mechanical work in antistatic work environments, while also offering an exceptional tactile feel.
- Thin elastomer coating on fingertips
- Very high breathability
- Outstanding tactivle feel
Sensitive and anti-static safety glove for precision work with electronic parts.
Specifications
- Catalog No:
- UVEX6058788
- UVEX6058789
- UVEX6058790
- UVEX6058791
- UVEX6058786
- UVEX6058787
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Pudrované/nepudrované:
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Norma EN:
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016/EN 16350:2014
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016/EN 16350:2014
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016/EN 16350:2014
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016/EN 16350:2014
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016/EN 16350:2014
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016/EN 16350:2014