HexArmor® Protective Sleeves, 60982 Series
Supplier: UVEX
Certificates
About this item
Industrial puncture protection for the forearm with spandex wrist insert, thumbhole, and snap fasteners.
- High cut and needle resistance
- Won’t fall down like knit sleeves
- Launderable
Two layers of SuperFabric® material protect against hazards through a configuration of tiny guard plates layered onto performance fabrics. Lightweight design is cooler than knit or leather alternatives.
Specifications
- Catalog No:
- UVEX6098201
- UVEX6098203
- UVEX6098202
- UVEX6098205
- UVEX6098204
- UVEX6098206
- Obouruké/jednoruké:
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Pudrované/nepudrované:
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Norma EN:
- EN 388:2016
- EN 388:2016
- EN 388:2016
- EN 388:2016
- EN 388:2016
- EN 388:2016