ContactUsLinkComponent
unipur Assembly Gloves, 60943 Series
unipur Assembly Gloves, 60943 Series
Supplier:  UVEX
Certificates
unipur Assembly Gloves, 60943 Series
Supplier:  UVEX
Specifications
  • Catalog No:
  • UVEX6094308
  • UVEX6094309
  • UVEX6094310
  • UVEX6094306
  • UVEX6094307
  • Obouruké/jednoruké:
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednoruké
  • Jednorázové/znovupoužitelné:
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Jednorázové
  • Pudrované/nepudrované:
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Nepudrované
  • Norma EN:
  • EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
  • EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016