unipur Assembly Gloves, 60943 Series
Supplier: UVEX
Certificates
About this item
The uvex unipur is suitable for mechanical precision work in dry or slightly damp working environments.
- Polyurethane coating on palm and fingertips
- Outstanding tactile feel
- Highly flexible
The robust PU coating is very abrasion-resistant, while still providing outstanding tactile sensation.
Specifications
- Catalog No:
- UVEX6094308
- UVEX6094309
- UVEX6094310
- UVEX6094306
- UVEX6094307
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Jednorázové
- Pudrované/nepudrované:
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Norma EN:
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016
- EN 420:2003 + A1:2009/EN 388:2016