Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro filter funnels
Micro filter funnels
Dodavatel:   SciLabware
Micro filter funnels
Dodavatel:  SciLabware
Certifikáty
Micro filter funnels
Micro filter funnels
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Micro funnels, with sintered disc, made of PYREX® borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for filtering small amounts of material.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Ø destičky
    Porozita
    Kapacita
    Vnější Ø stonku
    Dostupnost
    Price
  • 01
    15 mm
    1
    8 ml
    8 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS
    1 * 20 KS - 14 480,00 Kč
    14 480,00 Kč
    1 * 20 KS
       14 480,00 Kč
  • 02
    15 mm
    2
    8 ml
    8 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 7 240,00 Kč
    7 240,00 Kč
    1 * 10 KS
       7 240,00 Kč