Orders LinkContactUsLinkComponent
Filtration funnels
Filtration funnels
Dodavatel:   SciLabware
Filtration funnels
Dodavatel:  SciLabware
Certifikáty
Filtration funnels
Filtration funnels
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass.
  • Sintered glass disc
  • Filter paper is not required for filtration of solutions
  • Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Délka
    Délka stonku
    Porozita
    Vnější Ø stonku
    Vnitř. Ø horní části
    Dostupnost
    Price
  • 02
    20 ml
    130 mm
    75 mm
    3
    8 mm
    65 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 5 670,00 Kč
    5 670,00 Kč
    1 * 5 KS
       5 670,00 Kč
  • 03
    20 ml
    130 mm
    75 mm
    4
    8 mm
    65 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 6 300,00 Kč
    6 300,00 Kč
    1 * 5 KS
       6 300,00 Kč
  • 05
    30 ml
    144 mm
    82 mm
    3
    8 mm
    80 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 650,00 Kč
    1 650,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 650,00 Kč