Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Dodavatel:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
Dodavatel:  VARIAN
Certifikáty
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Plexa PCX
11 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Bond Elut™ Plexa PCX uses a polymeric cation exchange resin that combines the outstanding properties of Bond Elut™ Plexa - superior flow characteristics and improved analytical performance - with strong cation exchange functionalities. This mixed-mode SPE sorbent removes neutral and acidic interferences from the matrix, concentrates basic analytes and therefore improves sensitivity in the determination of basic compounds.
  • Faster flow rates improve productivity
  • Extraction cleanliness and reduced interference improve precision
  • Simplified, single method
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • VARI12108301B
  • VARI12108301
  • 549-0808
  • VARI12108303B
  • VARI12108303
  • 549-0809
  • 549-0810
  • VARI12108206
  • 549-0838
  • VARI12281306
  • VARI5982-0603
  • Povrchová oblast:
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
  • 550 m²/g
Specifikace
Product Family Options
Straight barrel cartridges
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Velikost pórů
    Velikost částic
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12108301B
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    01
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    1 ml
    30 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 91 016,31 Kč
    91 016,31 Kč
    1 * 1.000 KS
       91 016,31 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12108301B
    Povrchová oblast
    550 m²/g
  • VARI12108301
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    02
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    1 ml
    30 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 9 554,82 Kč
    9 554,82 Kč
    1 * 100 KS
       9 554,82 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12108301
    Povrchová oblast
    550 m²/g
  • 549-0808
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    03
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    1 ml
    60 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 9 718,50 Kč
    9 718,50 Kč
    1 * 100 KS
       9 718,50 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0808
    Povrchová oblast
    550 m²/g
  • VARI12108303B
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    04
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    3 ml
    30 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 44 224,29 Kč
    44 224,29 Kč
    1 * 500 KS
       44 224,29 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12108303B
    Povrchová oblast
    550 m²/g
  • VARI12108303
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    05
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    3 ml
    30 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 4 971,78 Kč
    4 971,78 Kč
    1 * 50 KS
       4 971,78 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12108303
    Povrchová oblast
    550 m²/g
  • 549-0809
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    06
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    3 ml
    60 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 5 912,94 Kč
    5 912,94 Kč
    1 * 50 KS
       5 912,94 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0809
    Povrchová oblast
    550 m²/g
  • 549-0810
    Straight barrel cartridge, tabless
    Straight barrel cartridge, tabless
    07
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    3 ml
    60 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 5 912,94 Kč
    5 912,94 Kč
    1 * 50 KS
       5 912,94 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0810
    Povrchová oblast
    550 m²/g
  • VARI12108206
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    08
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    6 ml
    200 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 KS
    1 * 30 KS - 7 907,79 Kč
    7 907,79 Kč
    1 * 30 KS
       7 907,79 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12108206
    Povrchová oblast
    550 m²/g
  • 549-0838
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    09
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    6 ml
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 KS
    1 * 30 KS - 11 723,58 Kč
    11 723,58 Kč
    1 * 30 KS
       11 723,58 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    549-0838
    Povrchová oblast
    550 m²/g
Other formats
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Velikost pórů
    Velikost částic
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12281306
    800 series cartridge
    800 series cartridge
    10
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 96 KS
    1 * 96 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12281306
    Povrchová oblast
    550 m²/g
  • VARI5982-0603
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    11
    Plexa PCX
    100 Å
    45 µm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 47 446,74 Kč
    47 446,74 Kč
    1 * 500 KS
       47 446,74 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI5982-0603
    Povrchová oblast
    550 m²/g
Bond Elut™ 96 round well plates
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Popis
    Náplň
    Dostupnost
    Price
  • 08
    96-round well plate for SPE, Plexa™ PCX
    30 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 076,48 Kč
    14 076,48 Kč
    1 * 1 KS
       14 076,48 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Popis
    Náplň
    Dostupnost
    Price
  • 07
    96-round well plate for SPE, Plexa™ PCX
    10 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 403,84 Kč
    14 403,84 Kč
    1 * 1 KS
       14 403,84 Kč
Bond Elut™ 96 square well plates
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Popis
    Náplň
    Dostupnost
    Price
  • 96-square well plate for SPE, 2 ml, Plexa™ PCX
    10 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 403,84 Kč
    14 403,84 Kč
    1 * 1 KS
       14 403,84 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Popis
    Náplň
    Dostupnost
    Price
  • 96-square well plate for SPE, 2 ml, Plexa™ PCX
    30 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 14 976,72 Kč
    14 976,72 Kč
    1 * 1 KS
       14 976,72 Kč