Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamp base, flexible
Clamp base, flexible
Base, flexible, clamping capacity: 12 - 25 mm, 300 mm, 0,425 kg
Katalogové číslo USBE2672
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Clamp base, flexible
Katalogové číslo USBE2672
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Clamp base, flexible
Clamp base, flexible
Base, flexible, clamping capacity: 12 - 25 mm, 300 mm, 0,425 kg
Přejít na:
Price
1 140,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Zinc die-casting and brass, nickel plated.
  • Vinyl coated round jaws
  • Safety base
Ø = 82 mm
Specifikace
  • Popis:
    Base, flexible, clamping capacity: 12 - 25 mm
  • Délka:
    300 mm
  • Hmotnost:
    0,425 kg