0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Baňky
Baňky kultivační
Roux culture flasks, PYREX®
Roux culture flasks, PYREX®
392-0361
:
SciLabware
Roux culture flasks, PYREX®
392-0361
:
SciLabware
Kapacita:
1200 ml
Výška:
123 mm
Sekvence:
03
Bal.:
10
Pyrex® borosilicate glass.
Ideal for cell culture
Chemically inert glass for a contamination-free environment
Off-set neck