Cuvettes with two chambers
02, 45 mm, 2× 1 ml, 4,38 mm, Quartz (Suprasil®)
Katalogové číslo HELL238-000-40
Dodavatel: Hellma
Přejít na:
Product Details & Documents
Quartz cuvettes with two chambers.
Specifikace
- Délka optické dráhy:4,38 mm
- Objem:2× 1 ml
- Materiál okna:Quartz (Suprasil®)
- Výška:45 mm
- Sekvence:02