Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Florisil
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Florisil
Dodavatel:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Florisil
Dodavatel:  VARIAN
Certifikáty
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Florisil
15 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Florisil is a magnesia-loaded silica gel, extremely polar in nature and ideal for the isolation of polar compounds from non-polar matrices.
  • Pesticide residue (PR) grade
  • Fast flow, ideal for viscous samples
The larger particle size of the sorbent enables flow for large sample volumes and is therefore an attractive alternative to silica if the sample matrix is particularly viscous.
Product Family Options
LRC cartridges
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Velikost částic
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12113049
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    01
    Florisil
    200 µm
    10 ml
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 5 554,89 Kč
    5 554,89 Kč
    1 * 50 KS
       5 554,89 Kč
Straight barrel cartridges
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Velikost částic
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12102024
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    02
    Florisil
    200 µm
    1 ml
    100 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 7 171,23 Kč
    7 171,23 Kč
    1 * 100 KS
       7 171,23 Kč
  • VARI12102129
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    03
    Florisil
    200 µm
    3 ml
    200 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 4 685,34 Kč
    4 685,34 Kč
    1 * 50 KS
       4 685,34 Kč
  • 551-0325
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    04
    Florisil
    200 µm
    3 ml
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 5 779,95 Kč
    5 779,95 Kč
    1 * 50 KS
       5 779,95 Kč
  • VARI12102109
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    05
    Florisil
    200 µm
    3 ml
    1 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 6 076,62 Kč
    6 076,62 Kč
    1 * 50 KS
       6 076,62 Kč
  • VARI12102159
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    06
    Florisil
    200 µm
    6 ml
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 KS
    1 * 30 KS - 3 713,49 Kč
    3 713,49 Kč
    1 * 30 KS
       3 713,49 Kč
  • 551-0408
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    07
    Florisil
    200 µm
    6 ml
    1 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 KS
    1 * 30 KS - 3 846,48 Kč
    3 846,48 Kč
    1 * 30 KS
       3 846,48 Kč
  • VARI52256014
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    08
    Florisil
    200 µm
    6 ml
    1 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 250 KS
    1 * 250 KS - 25 053,27 Kč
    25 053,27 Kč
    1 * 250 KS
       25 053,27 Kč
  • VARI12256022
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    09
    Florisil
    200 µm
    12 ml
    2 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS
    1 * 20 KS - 5 268,45 Kč
    5 268,45 Kč
    1 * 20 KS
       5 268,45 Kč
  • VARI12256047
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    10
    Florisil
    200 µm
    20 ml
    1 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS
    1 * 20 KS - 5 299,14 Kč
    5 299,14 Kč
    1 * 20 KS
       5 299,14 Kč
  • VARI12256046
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    11
    Florisil
    200 µm
    20 ml
    2 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS
    1 * 20 KS - 6 107,31 Kč
    6 107,31 Kč
    1 * 20 KS
       6 107,31 Kč
  • 551-0414
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    12
    Florisil
    200 µm
    20 ml
    5 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS
    1 * 20 KS - 6 455,13 Kč
    6 455,13 Kč
    1 * 20 KS
       6 455,13 Kč
  • VARI12256038
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    13
    Florisil
    200 µm
    60 ml
    10 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 16 KS
    1 * 16 KS - 7 457,67 Kč
    7 457,67 Kč
    1 * 16 KS
       7 457,67 Kč
Bond Elut™ Jr
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Velikost částic
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12162050B
    Bond Elut™ Jr
    Bond Elut™ Jr
    14
    Florisil
    200 µm
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 10 884,72 Kč
    10 884,72 Kč
    1 * 100 KS
       10 884,72 Kč
  • VARI12166014B
    Bond Elut™ Jr
    Bond Elut™ Jr
    15
    Florisil
    200 µm
    1000 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 12 368,07 Kč
    12 368,07 Kč
    1 * 100 KS
       12 368,07 Kč