ContactUsLinkComponent
Prefilters and Net Filters
Prefilters and Net Filters
Dodavatel:  MILLIPORE
New Product
Certifikáty
undefined
Prefilters and Net Filters
Dodavatel:  MILLIPORE
New Product
Specifikace
  • Catalog No:
  • MILYPP4502500
  • MILYPP2514250
  • MILYPP4504700
  • MILYPP4509030
  • MILYPP2504700
  • MILYAN5004700
  • MILYAN3H04700
  • MILYAN1204700
  • MILYAN2504700
  • MILYAN1H04700
  • MILYPP2502500
  • MILYAN0604700
  • Typ:
  • PP45
  • PP25
  • PP45
  • PP45
  • PP25
  • AN5
  • AN3H
  • AN12
  • AN25
  • AN1H (1)
  • PP25
  • AN06
  • Velikost póru:
  • 45,00 µm
  • 25,00 µm
  • 45,00 µm
  • 45,00 µm
  • 25,00 µm
  • 5,00 µm
  • 30,00 µm
  • 1,20 µm
  • 2,50 µm
  • 10,00 µm
  • 25,00 µm
  • 0,60 µm
  • Tloušťka:
  • 180 µm
  • 360 µm
  • 180 µm
  • 180 µm
  • 360 µm
  • 110 µm
  • 200 µm
  • 140 µm
  • 140 µm
  • 90 µm
  • 360 µm
  • 140 µm
  • Maximální teplota:
  • 100 °C
  • 50 °C
  • 100 °C
  • 100 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 100 °C
  • 90 °C