Orders LinkContactUsLinkComponent
Distillate receiver Crow, PYREX®
Distillate receiver Crow, PYREX®
100 ml, 1,0 ml, 250 mm
Katalogové číslo BIBB3400/04
Dodavatel:   SciLabware
Distillate receiver Crow, PYREX®
Katalogové číslo BIBB3400/04
Dodavatel:  SciLabware
Distillate receiver Crow, PYREX®
Distillate receiver Crow, PYREX®
100 ml, 1,0 ml, 250 mm
Přejít na:
Price
4 490,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 2 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, Class B.
  • For the collection of distillate in oil and tar tests
  • Graduations in white enamel
  • Complies with BS 658
Specifikace
  • Kapacita:
    100 ml
  • Výška:
    250 mm
  • Dělení:
    1,0 ml