Supelco® Organic Reference Standard, Jasmone
Catalog # 59975-1ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Bal.:1 mL
- Standard:Analytical standard
- Čí. CAS:488-10-8
- Popis:Jasmone
- Podmínky uskladnění:2...30 °C
- Popis rizikové třídy:H315 - H319 - H335
- Podmínky k odeslání:STD
- MDL čí.:MFCD00001402
- M-Clarity quality level:MQ100
- Synonym(s):cis-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
- Molekulární hmotnost:164,24
- Hustota:0,94 g/ml at 25 °C (lit.)
- Bod vzplanutí:107 °C - Closed cup
- Bod varu:134 - 135 °C/12 mmHg (lit.)
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS07
Caution: P261 - P264 - P271 - P280 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338