0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
Fluoren 200 µg/ml (98% D)
Fluoren 200 µg/ml (98% D)
Fluoren 200 µg/ml (98% D)
Katalogové číslo PROOCILDLM11231.2
Dodavatel:
LGC Standards PROMOCHEM
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
Fluoren 200 µg/ml (98% D)
Katalogové číslo PROOCILDLM11231.2
Dodavatel:
LGC Standards PROMOCHEM
Číslo CAS:
Specifikace
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1,2 mL
Popis:
Fluorene-[D10] 200 µg/ml in isooctane (98% D)
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu