ContactUsLinkComponent
Europium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
  86676.260
 :  
undefined
Europium 1.000 mg/l v zřed. kyselině dusičné AVS TITRINORM standard pro AAS
  86676.260
 :  
  • Koncentrace:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Typ balení:
    Plastic bottle
  • Bal.:
    500 mL
  • Nástavec:
    Europium
  • Symbol:
    Eu
  • Sledovatelně k SRM od NIST
  • vyrobeno a testováno v za?ízeních akreditovaných dle ISO 34/ ISO17025 dodáno s certifikátem o analýze, skute?ná hodnota ±0,3%