Orders LinkContactUsLinkComponent
General-purpose thermometer
General-purpose thermometer
01, −10…+250 °C, NS 14/23, Blue spirit
Katalogové číslo 620-2290
Dodavatel:   SciLabware
General-purpose thermometer
Katalogové číslo 620-2290
Dodavatel:  SciLabware
General-purpose thermometer
01, −10…+250 °C, NS 14/23, Blue spirit
Přejít na:
Price
4 780,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Spirit thermometers.
An integral ground glass cone on the stem allows direct fitting into Quickfit® jointed apparatus. Spirit thermometers have blue or green spirit for improved visibility.
Specifikace
  • Sekvence:
    01
  • Dělení:
    NS 14/23
  • Náplň:
    Blue spirit
  • Rozsah:
    −10…+250 °C