Láhve reagenční, úzkohrdlé, se šroubovacím uzávěrem
Supplier: Kavalier
Certificates
About this item
Borosilikátové sklo 3,3, čiré nebo hnědé.
- výborná chemická odolnost
- vysoká teplotní odolnost
- nízký koeficient tepelné roztažnosti zaručuje poměrně vysokou teplotní stabilitu
Kulatá, s graduací, GL 45 závit dle DIN, vylévací kroužek a modrý šroubovací uzávěr.
Certifications: Splňuje požadavky DIN ISO 4796 - 1
Frequently Bought Together