Orders LinkContactUsLinkComponent
Analogue stopwatch
Analogue stopwatch
Stopwatch, 0 - 30 min
Katalogové číslo HECH41978010
Analogue stopwatch
Katalogové číslo HECH41978010
Analogue stopwatch
Analogue stopwatch
Stopwatch, 0 - 30 min
Přejít na:
Price
7 740,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Solid metal stopwatch with 7 jewels.
  • Graduation 0 to 60 in 1/5 seconds and 1/100 minutes
  • Timing capacity: Up to 30 minutes
  • Impact, dust and water resistant
Specifikace
  • Popis:
    Stopwatch, 0 - 30 min