ContactUsLinkComponent
Glass fiber filters without binder resin
Glass fiber filters without binder resin
Supplier:  MILLIPORE
New Product
Certificates
undefined
Glass fiber filters without binder resin
Supplier:  MILLIPORE
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • MILYAPFB03700
  • MILYAPFB15050
  • MILYAPFC03700
  • MILYAPFD09050
  • MILYAPFF04700
  • MILYAP4002500
  • MILYAPFF09050
  • MILYAP4004700
  • MILYAPFB04700
  • MILYAP4009000
  • MILYAPFC04700
  • MILYAP4014250
  • MILYAPFC09050
  • MILYAPFF02500
  • MILYAPFB02500
  • MILYAPFD04700
  • MILYAP4002405
  • MILYAP4003705
  • MILYAPFA04700
  • MILYAP4004705
  • MILYAP4007000
  • MILYAP4001000
  • MILYAPFD02500
  • MILYAPFF12450
  • MILYAPFF14250
  • MILYAP408X105
  • MILYAPFC02500
  • Hmotnost:
  • 140 g/m²
  • 140 g/m²
  • 52 g/m²
  • 120 g/m²
  • 75 g/m²
  • 65 g/m²
  • 75 g/m²
  • 65 g/m²
  • 140 g/m²
  • 65 g/m²
  • 52 g/m²
  • 65 g/m²
  • 52 g/m²
  • 75 g/m²
  • 140 g/m²
  • 120 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 55 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 65 g/m²
  • 120 g/m²
  • 75 g/m²
  • 75 g/m²
  • 65 g/m²
  • 52 g/m²
  • Tloušťka:
  • 700 µm
  • 700 µm
  • 240 µm
  • 470 µm
  • 380 µm
  • 475 µm
  • 380 µm
  • 475 µm
  • 700 µm
  • 475 µm
  • 240 µm
  • 475 µm
  • 240 µm
  • 380 µm
  • 700 µm
  • 470 µm
  • 475 µm
  • 475 µm
  • 230 µm
  • 475 µm
  • 475 µm
  • 475 µm
  • 470 µm
  • 380 µm
  • 380 µm
  • 475 µm
  • 240 µm
  • Záchyt částic:
  • 1,0 µm
  • 1,0 µm
  • 1,2 µm
  • 2,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,0 µm
  • 1,2 µm
  • 1,2 µm
  • 0,7 µm
  • 1,0 µm
  • 2,7 µm
  • 1,6 µm
  • 2,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,2 µm
  • Velikost póru:
  • 1,0 µm
  • 2,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,0 µm
  • 0,7 µm
  • 1,2 µm
  • 0,7 µm
  • 1,2 µm
  • 0,7 µm
  • 1,0 µm
  • 2,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,6 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 0,7 µm
  • 2,7 µm
  • 0,7 µm
  • 1,2 µm
  • Objemový průtok vody:
  • 2,2 ml/min/cm²
  • 2,2 ml/min/cm²
  • 1,2 ml/min/cm²
  • 2,7 ml/min/cm²
  • 1,4 ml/min/cm²
  • 6 ml/min/cm²
  • 1,4 ml/min/cm²
  • 6 ml/min/cm²
  • 2,2 ml/min/cm²
  • 6 ml/min/cm²
  • 1,2 ml/min/cm²
  • 6 ml/min/cm²
  • 1,2 ml/min/cm²
  • 1,4 ml/min/cm²
  • 2,2 ml/min/cm²
  • 2,7 ml/min/cm²
  • 6 ml/min/cm²
  • 6 ml/min/cm²
  • 5 ml/min/cm²
  • 6 ml/min/cm²
  • 6 ml/min/cm²
  • 6 ml/min/cm²
  • 2,7 ml/min/cm²
  • 1,4 ml/min/cm²
  • 1,4 ml/min/cm²
  • 6 ml/min/cm²
  • 1,2 ml/min/cm²
  • Průtok vzduchu:
  • 23,4 L/min/cm² at 10 psi
  • 23,4 L/min/cm² at 10 psi
  • 41,2 L/min/cm² at 10 psi
  • 139 L/min/cm² at 10 psi
  • 18,6 L/min/cm² at 10 psi
  • 44,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 18,6 L/min/cm² at 10 psi
  • 44,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 23,4 L/min/cm² at 10 psi
  • 44,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 41,2 L/min/cm² at 10 psi
  • 44,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 41,2 L/min/cm² at 10 psi
  • 18,6 L/min/cm² at 10 psi
  • 23,4 L/min/cm² at 10 psi
  • 139 L/min/cm² at 10 psi
  • 44,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 44,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 67,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 44,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 44,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 44,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 139 L/min/cm² at 10 psi
  • 18,6 L/min/cm² at 10 psi
  • 18,6 L/min/cm² at 10 psi
  • 44,5 L/min/cm² at 10 psi
  • 41,2 L/min/cm² at 10 psi
  • Maximální teplota:
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 550 °C
  • 500 °C
  • 550 °C
  • 500 °C
  • 550 °C
  • 500 °C
  • 550 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 500 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 550 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 500 °C
  • 550 °C
  • 500 °C
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together