Zadání objednávky
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
Kyselina fosforečná 25%, VOLUSOL®
Korozi způsobující
Kyselina fosforečná 25%, VOLUSOL®
Katalogové číslo 6159.9025
Dodavatel:  VWR Collection
Číslo CAS:  
Korozi způsobující
Kyselina fosforečná 25%, VOLUSOL®
Katalogové číslo 6159.9025
Dodavatel:  VWR Collection
Číslo CAS:  

Specifikace

  • Typ balení:
    Plastic container
  • Bal.:
    25 L
  • Sekvence:
    5327

Specifikace

O tomto produktu

 :
Hustota:1,147 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
EINECS:231-633-2
UN:1805
ADR:8,III
 :GHS05
Číslo CAS:7664-38-2
Vzorec:H₃PO₄
MDL číslo:MFCD00011340