Orders LinkContactUsLinkComponent
Systém VWR® Safe-Tamper
Sáčky jednorázové, s bezpečnostním systémem proti neoprávněné manipulaci, 157×306 mm
  720-1985
Systém VWR® Safe-Tamper
  720-1985
Systém VWR® Safe-Tamper
Systém VWR® Safe-Tamper
Sáčky jednorázové, s bezpečnostním systémem proti neoprávněné manipulaci, 157×306 mm
2 470,00 Kč
1 * 500 KS
Jednorázové sáčky s ochranou proti neoprávněné manipulaci z PE s dvojitou kapsou pro interní přepravu biologických vzorků v nemocnici. Sáčky s dvojitou kapsou: Dvě oddělené přihrádky pro laboratorní dokumenty a vzorky. Sáčky je možné přizpůsobit.
  • Průhledné sáčky, žluté barvy pro identifikaci úniku tekutiny a pro lepší viditelnost obsahu
  • Lepící uzávěr zabraňuje neoprávněné manipulaci a chrání soukromí pacienta
  • Tištěné logo a pokyny pro biologické nebezpečí
  • Sáček se po otevření zničí, čímž se zabrání opětovnému použití a vyhne se riziku křížové kontaminace
 :
 :
 :
 :
 :
  • Popis:
    Sáčky jednorázové, s bezpečnostním systémem proti neoprávněné manipulaci
  • D׊:
    157×306 mm