Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld magnifiers
Handheld magnifiers
02, 2,3×, 80 mm
Katalogové číslo 630-8156
Dodavatel:   ESCHENBACH OPTIK
Handheld magnifiers
Katalogové číslo 630-8156
Dodavatel:  ESCHENBACH OPTIK
Handheld magnifiers
Handheld magnifiers
02, 2,3×, 80 mm
Přejít na:
Price
1 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Handheld magnifiers with biconvex lens.
  • Lens for a distortion free image with edge-to-edge sharpness
  • Transparent plastic frames
  • Excellent orientation on the reading material
Specifikace
  • Ø:
    80 mm
  • Zvětšení:
    2,3×
  • Sekvence:
    02