Orders LinkContactUsLinkComponent
Reading magnifier
Reading magnifier
2,7×, 90×50 mm
Katalogové číslo ESCH2668950
Dodavatel:   ESCHENBACH OPTIK
Reading magnifier
Katalogové číslo ESCH2668950
Dodavatel:  ESCHENBACH OPTIK
Reading magnifier
Reading magnifier
2,7×, 90×50 mm
Přejít na:
Price
3 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This aplanatic magnifier is suitable for reading and looking at pictures for long periods.
  • Image free from spherical aberration
  • Edge-to-edge and distortion-free image
  • Comfortable thanks to the ergonomic handle
Specifikace
  • Zvětšení:
    2,7×
  • Š×H:
    90×50 mm