Orders LinkContactUsLinkComponent
Aspheric reading magnifier
Aspheric reading magnifier, 6×, 50 mm
Katalogové číslo 630-8133
Dodavatel:   ESCHENBACH OPTIK
Aspheric reading magnifier
Katalogové číslo 630-8133
Dodavatel:  ESCHENBACH OPTIK
Aspheric reading magnifier
Aspheric reading magnifier
Aspheric reading magnifier, 6×, 50 mm
Přejít na:
Price
1 710,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Aspheric reading magnifier.
 : Includes a carrying cord.
Specifikace
  • Ø:
    50 mm
  • Zvětšení:
  • Popis:
    Aspheric reading magnifier