Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Dodavatel:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Dodavatel:  Greiner Bio-One
   K dispozici jsou možnosti udržitelnosti
Certifikáty
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • 612-1730
  • GREI612302_500
  • GREI612381_500
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
  • ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Délka
    Sterilní
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • 612-1730
    Pasteur pipette, capillary stem, long
    Pasteur pipette, capillary stem, long
    01
    0,1 ml
    153 mm
    +
    25/bag, 1000/carton
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1.000 KS
    1 * 1.000 KS - 6 940,00 Kč
    6 940,00 Kč
    1 * 1.000 KS
       6 940,00 Kč
    Specifikace:
      Low Manufacturing Impact
    More
    Specifications
    Cat. No.
    612-1730
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certifikát ochrany životního prostředí
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
      Low Manufacturing Impact
  • GREI612302_500
    Pasteur pipette, graduated
    Pasteur pipette, graduated
    02
    1 ml
    153 mm
    -
    500 pieces/carton
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 1 600,00 Kč
    1 600,00 Kč
    1 * 500 KS
       1 600,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI612302_500
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí
  • GREI612381_500
    Pasteur pipette, graduated
    Pasteur pipette, graduated
    05
    3,5 ml
    153 mm
    +
    20/bag, 500/carton
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS
    1 * 500 KS - 1 870,00 Kč
    1 870,00 Kč
    1 * 500 KS
       1 870,00 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GREI612381_500
    Environmentally Preferable
    Certifikát ochrany životního prostředí