ContactUsLinkComponent
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Katalogové číslo 6160.9025
Dodavatel:  VWR Collection
Číslo CAS:  
Hydroxid sodný 5 mol/l (5 N) in aqueous solution
Katalogové číslo 6160.9025
Dodavatel:  VWR Collection
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastic container
  • Bal.:
    25 L
  • Sekvence:
    5327
  • Environmentally Preferable:
Specifikace
O tomto produktu
Synonyma: Caustic soda
 :
Bod varu:1390
Bod tání:323
EINECS:215-185-5
UN:1824
 :GHS05
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1310-73-2
Vzorec:NaOH
MDL číslo:MFCD00003548
Hustota:1.185 g/cm³ (20 °C)
Molecular Weight:40
ADR:8 II
Merck Index:14,08627