Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PRS
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PRS
 :   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PRS
 :  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ PRS
Bond Elut™ PRS is a strong cation exchange sorbent that is also relatively high in polarity. With no appreciable degree of hydrophobicity, in non-polar solvents, PRS is capable of polar and hydrogen bonding interactions. Due to the very low pKa of PRS, a high ionic strength eluent must be used, and so the use of PRS is recommended for weaker cationic species such as pyridinium compounds.
  • Capable of polar and hydrogen bonding interactions
  • No appreciable non-polar interactions
  • Unique selectivity properties
  • Catalog No:
  • VARI12113012
  • VARI12113038
  • VARI12102074
  • 551-0308
  • VARI12102094
  • VARI12102039
  • VARI12256010
  • Naplnění uhlíkem:
  • 1,7%
  • 1,7%
  • 1,7%
  • 1,7%
  • 1,7%
  • 1,7%
  • 1,7%
  • S navazanou skupinou:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Povrchová oblast:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Product Family Options
LRC cartridges
  • Sekvence
    Popis
    Fáze
    Velikost pórů
    Velikost částic
    Kapacita
    Výška vrstvy
  • 01
    LRC cartridge
    PRS
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 6 393,75 Kč
    6 393,75 Kč
    1 * 50 KS
       6 393,75 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113012
    Naplnění uhlíkem
    1,7%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • 02
    LRC cartridge
    PRS
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 7 907,79 Kč
    7 907,79 Kč
    1 * 50 KS
       7 907,79 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113038
    Naplnění uhlíkem
    1,7%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
  • Sekvence
    Popis
    Fáze
    Velikost pórů
    Velikost částic
    Kapacita
    Výška vrstvy
  • 03
    Straight barrel cartridge
    PRS
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 11 171,16 Kč
    11 171,16 Kč
    1 * 100 KS
       11 171,16 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102074
    Naplnění uhlíkem
    1,7%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • 04
    Straight barrel cartridge
    PRS
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS
    Specifications
    Cat. No.
    551-0308
    Naplnění uhlíkem
    1,7%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • 05
    Straight barrel cartridge
    PRS
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    200 mg
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 7 232,61 Kč
    7 232,61 Kč
    1 * 50 KS
       7 232,61 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102094
    Naplnění uhlíkem
    1,7%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • 06
    Straight barrel cartridge
    PRS
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 8 327,22 Kč
    8 327,22 Kč
    1 * 50 KS
       8 327,22 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102039
    Naplnění uhlíkem
    1,7%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • 07
    Straight barrel cartridge
    PRS
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    1 * 30 KS
    1 * 30 KS - 7 038,24 Kč
    7 038,24 Kč
    1 * 30 KS
       7 038,24 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256010
    Naplnění uhlíkem
    1,7%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g