ContactUsLinkComponent
Filter papers for fat analysis
undefined
Filter papers for fat analysis
  • Catalog No:
  • MANA528027
  • MANA528007
  • MANA591015
  • MANA528009
  • MANA528005
  • MANA528015
  • MANA591027
  • MANA528018
  • MANA528011
  • MANA591018
  • MANA561032
  • MANA528012
  • MANA591024
  • MANA591007
  • MANA591009
  • MANA528024
  • MANA591005
  • MANA591011
  • MANA591012
  • Hmotnost:
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • 70 g/m²
  • Tloušťka:
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • 0,16 mm
  • Rychlost filtrace:
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
  • 22 s
Frequently Bought Together