ContactUsLinkComponent
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer ≥98%
Dráždivý
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer ≥98%
Katalogové číslo ABCRAB121731.0001
Dodavatel:  abcr
Číslo CAS:  
Dráždivý
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer ≥98%
Katalogové číslo ABCRAB121731.0001
Dodavatel:  abcr
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    1 g
  • Sekvence:
    3047
Specifikace
O tomto produktu
 :
 :493.08 g/mol
EINECS:235-157-6
 :GHS07
Číslo CAS:12092-47-6
Vzorec:C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
MDL číslo:MFCD00012415