Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Dodavatel:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Dodavatel:  VARIAN
Certifikáty
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
6 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Bond Elut™ Diol (2OH) resembles unbonded silica in its tendency for strong hydrogen bonding with analytes. 2OH can also be employed in the non-polar mode because the hydrocarbon spacer on its functional group provides enough non-polar character for retention of hydrophobic analytes. Bond Elut™ Diol is a listed SPE device for the DIN 14333-1 method on benzimidazole fungicides.
  • Provides polar and non-polar modes
  • Strong hydrogen bonding with analytes
  • Resembles unbonded silica in its capabilities
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • VARI12113009
  • VARI12113035
  • VARI12102067
  • 551-0305
  • 551-0320
  • VARI12256007
  • Naplnění uhlíkem:
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • S navazanou skupinou:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Povrchová oblast:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specifikace
Product Family Options
LRC cartridges
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Velikost pórů
    Velikost částic
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12113009
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    01
    Diol
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 6 107,31 Kč
    6 107,31 Kč
    1 * 50 KS
       6 107,31 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113009
    Naplnění uhlíkem
    68%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • VARI12113035
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    02
    Diol
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 7 754,34 Kč
    7 754,34 Kč
    1 * 50 KS
       7 754,34 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113035
    Naplnění uhlíkem
    68%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Velikost pórů
    Velikost částic
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12102067
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    03
    Diol
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 7 457,67 Kč
    7 457,67 Kč
    1 * 100 KS
       7 457,67 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102067
    Naplnění uhlíkem
    68%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • 551-0305
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    04
    Diol
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0305
    Naplnění uhlíkem
    68%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • 551-0320
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    05
    Diol
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 7 815,72 Kč
    7 815,72 Kč
    1 * 50 KS
       7 815,72 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    551-0320
    Naplnění uhlíkem
    68%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • VARI12256007
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    06
    Diol
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 KS
    1 * 30 KS - 7 038,24 Kč
    7 038,24 Kč
    1 * 30 KS
       7 038,24 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256007
    Naplnění uhlíkem
    68%
    S navazanou skupinou
    No
    Povrchová oblast
    500 m²/g