Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Dodavatel:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
Dodavatel:  VARIAN
Certifikáty
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CN-E
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
A medium polarity sorbent with many uses, Bond Elut™ CN-E is ideal for applications in which extremely non-polar compounds would be irreversibly retained on high carbon load sorbents such as C₈ and C₁₈. This endcapped version of the cyano sorbent is best utilised when extracting analytes from an aqueous matrix.
  • Ideal for extracting aqueous analytes
  • Retention in aqueous and organic matrices
  • Useful for many applications
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • VARI12113033
  • VARI12102064
  • VARI12102007
  • VARI12102034
  • Naplnění uhlíkem:
  • 8,1%
  • 8,1%
  • 8,1%
  • 8,1%
  • S navazanou skupinou:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Povrchová oblast:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specifikace
Product Family Options
LRC cartridges
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12113033
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    01
    CN-E
    10 ml
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 7 754,34 Kč
    7 754,34 Kč
    1 * 50 KS
       7 754,34 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113033
    Naplnění uhlíkem
    8,1%
    S navazanou skupinou
    Yes
    Povrchová oblast
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12102064
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    02
    CN-E
    1 ml
    50 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 9 360,45 Kč
    9 360,45 Kč
    1 * 100 KS
       9 360,45 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102064
    Naplnění uhlíkem
    8,1%
    S navazanou skupinou
    Yes
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • VARI12102007
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    03
    CN-E
    1 ml
    100 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102007
    Naplnění uhlíkem
    8,1%
    S navazanou skupinou
    Yes
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • VARI12102034
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    04
    CN-E
    3 ml
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 7 815,72 Kč
    7 815,72 Kč
    1 * 50 KS
       7 815,72 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102034
    Naplnění uhlíkem
    8,1%
    S navazanou skupinou
    Yes
    Povrchová oblast
    500 m²/g