Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH
Dodavatel:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ CH
Dodavatel:  VARIAN
Certifikáty
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Bond Elut™ CH is a mid-polarity sorbent that exhibits unique selectivities for certain analytes. When employed as a non-polar sorbent, CH has the approximate polarity of a C₂ sorbent. Bond Elut™ CH is often a good choice when non-polar sorbents such as C₁₈, C₈ or C₂ do not provide the desired selectivity.
  • Non-polar CH with polarity similar to C₂
  • Retains polar analytes from aqueous matrices
  • Good choice when common non-polar sorbents do not provide the required selectivity
Specifications for Product Family
Specifikace
  • Catalog No:
  • VARI12113032
  • VARI12102006
  • VARI12102033
  • VARI12256005
  • HEWL12256039
  • Naplnění uhlíkem:
  • 9,6%
  • 9,6%
  • 9,6%
  • 9,6%
  • 9,6%
  • S navazanou skupinou:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Povrchová oblast:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Specifikace
Product Family Options
LRC cartridges
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Velikost pórů
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12113032
    LRC cartridge
    LRC cartridge
    01
    CH
    60 Å
    10 ml
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 7 754,34 Kč
    7 754,34 Kč
    1 * 50 KS
       7 754,34 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113032
    Naplnění uhlíkem
    9,6%
    S navazanou skupinou
    Yes
    Povrchová oblast
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Informace o produktu
  • Sekvence
    Fáze
    Velikost pórů
    Kapacita
    Výška vrstvy
    Dostupnost
    Price
  • VARI12102006
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    02
    CH
    60 Å
    1 ml
    100 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102006
    Naplnění uhlíkem
    9,6%
    S navazanou skupinou
    Yes
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • VARI12102033
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    03
    CH
    60 Å
    3 ml
    500 mg
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 7 334,91 Kč
    7 334,91 Kč
    1 * 50 KS
       7 334,91 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102033
    Naplnění uhlíkem
    9,6%
    S navazanou skupinou
    Yes
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • VARI12256005
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    04
    CH
    60 Å
    6 ml
    1 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 30 KS
    1 * 30 KS - 6 076,62 Kč
    6 076,62 Kč
    1 * 30 KS
       6 076,62 Kč
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256005
    Naplnění uhlíkem
    9,6%
    S navazanou skupinou
    Yes
    Povrchová oblast
    500 m²/g
  • HEWL12256039
    Straight barrel cartridge
    Straight barrel cartridge
    05
    CH
    60 Å
    12 ml
    2 g
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 20 KS
    1 * 20 KS
    Specifikace:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    HEWL12256039
    Naplnění uhlíkem
    9,6%
    S navazanou skupinou
    Yes
    Povrchová oblast
    500 m²/g