Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for automatic burettes, Dr Schilling Pattern
Accessories for automatic burettes, Dr Schilling Pattern
11, Spare plastic base, size 1, for 500 ml Schilling bottles, -, -, -
Katalogové číslo HECH40823001
Accessories for automatic burettes, Dr Schilling Pattern
Katalogové číslo HECH40823001
Accessories for automatic burettes, Dr Schilling Pattern
Accessories for automatic burettes, Dr Schilling Pattern
11, Spare plastic base, size 1, for 500 ml Schilling bottles, -, -, -
Přejít na:
Price
120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Kapacita:
    -
  • Popis:
    Spare plastic base, size 1, for 500 ml Schilling bottles
  • Sekvence:
    11
  • Dělení:
    -
  • Tolerance:
    -